N-Methylthian-4-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960312-1G
APOSOR960312-1GEA
319
EUR
APOSOR960312-1G
N-Methylthian-4-amine hydrochloride 97%
N-Methylthian-4-amine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NS·ClH Molecular Weight: 167,7 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13857451 CAS-Nummer: 1188964-82-0 |