2,2-Dimethylpent-4-enenitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960348-1G
APOSOR960348-1GEA
806
EUR
APOSOR960348-1G
2,2-Dimethylpent-4-enenitrile 97%
2,2-Dimethylpent-4-enenitrile
Formel:
C₇H₁₁N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20483740 CAS-Nummer: 2978-30-5 |