2,6-Diazaspiro[3.4]octan-5-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR960531-1G
APOSOR960531-1GEA
1710
EUR
APOSOR960531-1G
2,6-Diazaspiro[3.4]octan-5-one hydrochloride
2,6-Diazaspiro[3.4]octan-5-one hydrochloride
Formel:
C₆H₁₀N₂O·ClH Molecular Weight: 162.617 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11053741 CAS-Nummer: 1203683-28-6 |