4-Chloro-6-methylthiopyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-6-(methylthio)pyrimidine
OR960614-5G
APOSOR960614-5GEA
111
EUR
APOSOR960614-5G
4-Chloro-6-methylthiopyrimidine 98%
4-Chloro-6-methylthiopyrimidine
Formel:
C₅H₅ClN₂S Molecular Weight: 160.63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09870036 CAS-Nummer: 89283-48-7 |