Chloromethyl benzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960834-25G
APOSOR960834-25GEA
296
EUR
APOSOR960834-25G
Chloromethyl benzoate 98%
Chloromethyl benzoate
Formel:
C₈H₇ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040116 CAS-Nummer: 5335-05-7 |