Fmoc-L-norvaline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-norvaline, Fmoc-Nva-OH, N-Fmoc-L-norvaline
OR960882-100G
APOSOR960882-100GEA
101
EUR
APOSOR960882-100G
Fmoc-L-norvaline 97%
Fmoc-L-norvaline
Formel:
C₂₀H₂₁NO₄ Molecular Weight: 339.391 g/mol Schmelzpunkt: 151…155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00155631 CAS-Nummer: 135112-28-6 |