Isoindoline-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR960892-250MG
APOSOR960892-250MGEA
112
EUR
APOSOR960892-250MG
Isoindoline-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
Isoindoline-5-carboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10699395 CAS-Nummer: 149353-72-0 |