2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960927-1G
OR960927-5G
APOSOR960927-1GEA
203
EUR
APOSOR960927-1G
APOSOR960927-5G
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine 97%
Formel:
C₆H₁₀N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08060722 CAS-Nummer: 58981-35-4 |