(S)-Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960947-100G
OR960947-25G
OR960947-5G
APOSOR960947-100GEA
0
EUR
APOSOR960947-100G
APOSOR960947-25G
APOSOR960947-5G
(S)-Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride
Formel:
C₇H₁₆ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077151 CAS-Nummer: 3844-54-0 |