2-Naphthalen-2-yl-ethylamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961210-1G
OR961210-250MG
OR961210-5G
APOSOR961210-1GEA
290
EUR
APOSOR961210-1G
APOSOR961210-250MG
APOSOR961210-5G
2-Naphthalen-2-yl-ethylamine 96%
2-Naphthalen-2-yl-ethylamine
Formel:
C₁₂H₁₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01529868 CAS-Nummer: 2017-68-7 |