3-Cyano-1H-indazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR961248-1G
APOSOR961248-1GEA
43.5
EUR
APOSOR961248-1G
3-Cyano-1H-indazole 98%
3-Cyano-1H-indazole
Formel:
C₈H₅N₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01860240 CAS-Nummer: 50264-88-5 |