(6-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961343-1G
APOSOR961343-1GEA
306
EUR
APOSOR961343-1G
(6-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95%
(6-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Formel:
C₉H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01874328 CAS-Nummer: 20034-02-0 |