3-(Boc-amino)-2-phenylpropanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-phenylpropanoic acid
OR961404-1G
APOSOR961404-1GEA
410
EUR
APOSOR961404-1G
3-(Boc-amino)-2-phenylpropanoic acid 97%
3-(Boc-amino)-2-phenylpropanoic acid
Formel:
C₁₄H₁₉NO₄ Molecular Weight: 265.305 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03003692 CAS-Nummer: 67098-56-0 |