Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR961598-25G
OR961598-5G
APOSOR961598-25GEA
0
EUR
APOSOR961598-25G
APOSOR961598-5G
Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Formel:
C₆H₁₂ClNO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115288 CAS-Nummer: 92398-47-5 |