1-Benzyl-pyrrolidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961673-1G
OR961673-5G
APOSOR961673-1GEA
24.4
EUR
APOSOR961673-1G
APOSOR961673-5G
1-Benzyl-pyrrolidine 98%
1-Benzyl-pyrrolidine
Formel:
C₁₁H₁₅N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00127807 CAS-Nummer: 29897-82-3 |