5-Bromo-2-formylbenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-2-cyanobenzaldehyde
OR961690-250MG
APOSOR961690-250MGEA
59.6
EUR
APOSOR961690-250MG
5-Bromo-2-formylbenzonitrile 97%
5-Bromo-2-formylbenzonitrile
Formel:
C₈H₄BrNO Molecular Weight: 210,027 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09261030 CAS-Nummer: 523977-64-2 |