(2,3-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961772-1G
APOSOR961772-1GEA
609
EUR
APOSOR961772-1G
(2,3-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(2,3-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Formel:
C₈H₉Cl₂N Molecular Weight: 190,07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658421 CAS-Nummer: 49850-15-9 |