(2,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961773-1G
APOSOR961773-1GEA
609
EUR
APOSOR961773-1G
(2,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(2,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Formel:
C₈H₉Cl₂N Molecular Weight: 190,07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658422 CAS-Nummer: 35113-89-4 |