H-Cys(StBu)-OH
Lieferant: Apollo Scientific
OR961825-5G
APOSOR961825-5GEA
0
EUR
APOSOR961825-5G
H-Cys(StBu)-OH
H-Cys(StBu)-OH
Formel:
C₇H₁₅NO₂S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002609 CAS-Nummer: 30044-51-0 |