1-Cyclohexen-1-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Cyclohex-1-enecarboxylic acid
OR961865-25G
APOSOR961865-25GEA 278 EUR
APOSOR961865-25G
1-Cyclohexen-1-carbonsäure 95%
1-Cyclohexen-1-carbonsäure
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001545
CAS-Nummer: 636-82-8