2-Methoxy-4,6-dimethylpyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961880-1G
APOSOR961880-1GEA
596
EUR
APOSOR961880-1G
2-Methoxy-4,6-dimethylpyrimidine 95%
2-Methoxy-4,6-dimethylpyrimidine
Formel:
C₇H₁₀N₂O Molecular Weight: 138,167 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02765642 CAS-Nummer: 14001-61-7 |