H-D-Phe(3-CN)-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Cyano-D-phenylalanine
OR961957-5G
APOSOR961957-5GEA
109
EUR
APOSOR961957-5G
H-D-Phe(3-CN)-OH 97%
H-D-Phe(3-CN)-OH
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631985 CAS-Nummer: 263396-43-6 |