Fmoc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Fmoc-Phe(3-CN)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-cyanophenyl)propanoic acid
OR961964-5G
APOSOR961964-5GEA
126
EUR
APOSOR961964-5G
Fmoc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-cyano-L-phenylalanine
Formel:
C₂₅H₂₀N₂O₄ Molecular Weight: 412.45 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00797585 CAS-Nummer: 205526-36-9 |