1-Methyl-4-nitroimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961982-5G
APOSOR961982-5GEA
154
EUR
APOSOR961982-5G
1-Methyl-4-nitroimidazole 95%
1-Methyl-4-nitroimidazole
Formel:
C₄H₅N₃O₂ Molecular Weight: 127.10 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00159683 CAS-Nummer: 3034-41-1 |