3-(5-Bromothien-2-yl)-L-alanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-2-Amino-3-(5-bromothiophen-2-yl)propanoic acid, H-2-(5-Br-Thienyl)-Ala-OH
OR962048-1G
APOSOR962048-1GEA
133
EUR
APOSOR962048-1G
3-(5-Bromothien-2-yl)-L-alanine 97%
3-(5-Bromothien-2-yl)-L-alanine
Formel:
C₇H₈BrNO₂S Molecular Weight: 250.113 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04117834 CAS-Nummer: 154593-58-5 |