Fmoc-4-amino-tetrahydropyran-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
OR962197-1G
APOSOR962197-1GEA
27.7
EUR
APOSOR962197-1G
Fmoc-4-amino-tetrahydropyran-4-carboxylic acid 97%
Fmoc-4-amino-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Formel:
C₂₁H₂₁NO₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683137 CAS-Nummer: 285996-72-7 |