4-Methylphthalimide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Methylisoindoline-1,3-dione
OR962271-5G
APOSOR962271-5GEA
69.6
EUR
APOSOR962271-5G
4-Methylphthalimide 95%
4-Methylphthalimide
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161,157 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05155224 CAS-Nummer: 40314-06-5 |