2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(4-CN-Phenyl)-Gly-OH, N-(4-Cyanophenyl)glycine
OR962439-500G
APOSOR962439-500GEA
104
EUR
APOSOR962439-500G
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid 95%
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176.1700 g/mol Schmelzpunkt: 237 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01464022 CAS-Nummer: 42288-26-6 |