4-Hydroxy-6-nitroquinoline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962452-1G
APOSOR962452-1GEA
173
EUR
APOSOR962452-1G
4-Hydroxy-6-nitroquinoline 96%
4-Hydroxy-6-nitroquinoline
Formel:
C₉H₆N₂O₃ Molecular Weight: 190,156 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024012 CAS-Nummer: 23432-42-0 |