N-Butyl-4-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962453-5G
APOSOR962453-5GEA
62.5
EUR
APOSOR962453-5G
N-Butyl-4-nitroaniline 98%
N-Butyl-4-nitroaniline
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 194.23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024635 CAS-Nummer: 58259-34-0 |