2-[(4-Nitrophenyl)amino]ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962481-1G
APOSOR962481-1GEA
290
EUR
APOSOR962481-1G
2-[(4-Nitrophenyl)amino]ethanol 95%
2-[(4-Nitrophenyl)amino]ethanol
Formel:
C₈H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 182,177 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00156330 CAS-Nummer: 1965-54-4 |