5-Methylthiophene-2-carboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962558-1G
APOSOR962558-1GEA
364
EUR
APOSOR962558-1G
5-Methylthiophene-2-carboxamide 95%
5-Methylthiophene-2-carboxamide
Formel:
C₆H₇NOS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01434337 CAS-Nummer: 57280-37-2 |