1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962562-100G
OR962562-25G
OR962562-5G
APOSOR962562-100GEA
632
EUR
APOSOR962562-100G
APOSOR962562-25G
APOSOR962562-5G
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine 98%
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01604393 CAS-Nummer: 40832-79-9 |