N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Boc-4-Carboxymethoxypiperidine, (1-Boc-4-piperidinyloxy)acetic acid
OR962583-1G
APOSOR962583-1GEA
120
EUR
APOSOR962583-1G
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine 97%
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine
Formel:
C₁₂H₂₁NO₅ Molecular Weight: 259.30 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02178987 CAS-Nummer: 161948-70-5 |