3-(4-Methoxy-phenoxy)-propylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(4-Methoxyphenoxy)propan-1-amine
OR962630-1G
APOSOR962630-1GEA
144
EUR
APOSOR962630-1G
3-(4-Methoxy-phenoxy)-propylamine 95%
3-(4-Methoxy-phenoxy)-propylamine
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂ Molecular Weight: 181,232 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05053658 CAS-Nummer: 100841-00-7 |