3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962684-1G
OR962684-250MG
APOSOR962684-1GEA
270
EUR
APOSOR962684-1G
APOSOR962684-250MG
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
Formel:
C₁₁H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772825 CAS-Nummer: 857283-89-7 |