3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol
OR962693-25G
APOSOR962693-25GEA
88.6
EUR
APOSOR962693-25G
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol 97%
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
Formel:
C₁₀H₁₅NO Molecular Weight: 165,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08272688 CAS-Nummer: 105601-04-5 |