tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-1H-indazole, N1-BOC protected, tert-Butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
OR9627-1G
APOSOR9627-1GEA
128
EUR
APOSOR9627-1G
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₃BrN₂O₂ Molecular Weight: 297.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08435913 CAS-Nummer: 651780-02-8 |