3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962735-1G
OR962735-250MG
APOSOR962735-1GEA
0
EUR
APOSOR962735-1G
APOSOR962735-250MG
3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09036534 CAS-Nummer: 152808-60-1 |