4-(Pyrrolidin-1-yl)benzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962767-1G
APOSOR962767-1GEA
364
EUR
APOSOR962767-1G
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzamide 95%
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzamide
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O Molecular Weight: 190,242 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09907634 CAS-Nummer: 183557-79-1 |