2-(Ethylsulphonyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962789-1G
APOSOR962789-1GEA
63.8
EUR
APOSOR962789-1G
2-(Ethylsulphonyl)aniline 98%
2-(Ethylsulphonyl)aniline
Formel:
C₈H₁₁NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09945923 CAS-Nummer: 31596-87-9 |