3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962846-1G
APOSOR962846-1GEA
231
EUR
APOSOR962846-1G
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile 95%
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
Formel:
C₁₁H₉N₃ Molecular Weight: 183,209 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11520464 CAS-Nummer: 167758-85-2 |