3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962867-100MG
OR962867-1G
OR962867-250MG
APOSOR962867-100MGEA
108
EUR
APOSOR962867-100MG
APOSOR962867-1G
APOSOR962867-250MG
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11656494 CAS-Nummer: 82523-07-7 |