1-Phenyl-2-pentanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962924-1G
OR962924-5G
APOSOR962924-1GEA
0
EUR
APOSOR962924-1G
APOSOR962924-5G
1-Phenyl-2-pentanon 95%
1-Phenyl-2-pentanon
Formel:
(C₆H₅)CH₂C(O)(CH₂)₂CH₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00027142 CAS-Nummer: 6683-92-7 |