1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962926-100G
OR962926-25G
OR962926-5G
APOSOR962926-100GEA
0
EUR
APOSOR962926-100G
APOSOR962926-25G
APOSOR962926-5G
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene 98%
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene
Formel:
C₉H₁₁NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16877751 CAS-Nummer: 62819-95-8 |