N-Methylpyridin-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Methylamino)pyridine
OR963110-25G
APOSOR963110-25GEA
112
EUR
APOSOR963110-25G
N-Methylpyridin-3-amine 98%
N-Methylpyridin-3-amine
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108,144 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01418130 CAS-Nummer: 18364-47-1 |