2-(Chloromethyl)morpholine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963189-1G
APOSOR963189-1GEA
120
EUR
APOSOR963189-1G
2-(Chloromethyl)morpholine hydrochloride 97%
2-(Chloromethyl)morpholine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₀ClNO·ClH Molecular Weight: 172,053 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18711391 CAS-Nummer: 144053-97-4 |