N-Formyl-L-valine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
For-Val-OH
OR963260-1G
OR963260-25G
OR963260-5G
APOSOR963260-1GEA
111
EUR
APOSOR963260-1G
APOSOR963260-25G
APOSOR963260-5G
N-Formyl-L-valine 95%
N-Formyl-L-valine
Formel:
C₆H₁₁NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00021029 CAS-Nummer: 4289-97-8 |