N-Boc-1,4-diaminobutane-HCl
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl (4-aminobutyl)carbamate hydrochloride, N-1-Boc-1,4-diaminobutane·HCl, BOC-1,4-Diaminobutane Hydrochloride
OR963265-25G
APOSOR963265-25GEA
114
EUR
APOSOR963265-25G
N-Boc-1,4-diaminobutane-HCl
N-Boc-1,4-diaminobutane-HCl
Formel:
C₉H₂₁ClN₂O₂ Molecular Weight: 224.729 g/mol Schmelzpunkt: 155…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02090802 CAS-Nummer: 33545-98-1 |