(R)-Methyl-2-amino-3-chloropropanoate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963306-1G
APOSOR963306-1GEA
0
EUR
APOSOR963306-1G
(R)-Methyl-2-amino-3-chloropropanoate hydrochloride 95%
(R)-Methyl-2-amino-3-chloropropanoate hydrochloride
Formel:
C₄H₉Cl₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00270526 CAS-Nummer: 17136-54-8 |